Morpholine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15330000EA 168 EUR InStock
EHERC15330000
Morpholine
Morpholine
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 128,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
ONU: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/95/2298295.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité