4-Éthylmorpholine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
149401000 149405000 149400025
ACRO149401000EA 22 EUR InStock
ACRO149401000 ACRO149405000 ACRO149400025
4-Éthylmorpholine 99%
4-Éthylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 139 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006177
Numéro CAS: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité