4-Éthylmorpholine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11905.AE A11905.AK A11905.AP A11905.AU
A11905.AEEA 26.2 EUR InStock
A11905.AE A11905.AK A11905.AP A11905.AU
4-Éthylmorpholine ≥98%
4-Éthylmorpholine
Purity: 98% CAS No.: 100-74-3 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 27°(80°F) Refractive Index: 1.4413 Melting Point: -63° Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 102969 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00006177
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 138…139 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.908
Point d'éclair: 27 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006177
Numéro CAS: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité