4-Méthylmorpholine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
127151000 127155000 127150025 127150000
ACRO127151000EA 26.3 EUR InStock
ACRO127151000 ACRO127155000 ACRO127150025 127150000.
4-Méthylmorpholine 99%
4-Méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 115…116 °C (750 mmHg)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006175
Numéro CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
ONU: 2535
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité