4-Méthylmorpholine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12158.0FEA 231 EUR InStock
A12158.0F A12158.AE A12158.AP
4-Méthylmorpholine ≥99%
4-Méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0,920
Point d'éclair: 14 °C (57 °F)
Numéro MDL: MFCD00006175
Numéro CAS: 109-02-4
ONU: 2535
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6277
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité