4-Méthylmorpholine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05894.9025 8.05894.0250
8.05894.9025EA 0 EUR InStock
8.05894.9025 MERC8.05894.0250
4-Méthylmorpholine pour la synthèse
4-Méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0.922 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006175
Numéro CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
ONU: 2535
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité