Azulène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bicyclo[5.3.0]decapentaene
105180010 105181000
ACRO105180010EA 205 EUR InStock
ACRO105180010 ACRO105181000
Azulène 99%
Azulene
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…101 °C
Numéro MDL: MFCD00003810
Numéro CAS: 275-51-4
EINECS: 205-993-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00928
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 101 °C
GC ≥98.5 %
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥20000 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité