Azulène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bicyclo[5.3.0]decapentaene
L08271.03 L08271.MD L08271.06
L08271.03EA 193 EUR InStock
L08271.03 L08271.MD L08271.06
Azulène ≥99%
Azulene
Purity: 99% CAS No.: 275-51-4 Molecular Formula: C10H8 Formula Weight: 128.17 Melting Point: 98-101° Boiling Point: 241-243° Merck Reference: 14,926 MDL No.: MFCD00003810
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 241…243 °C
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003810
Numéro CAS: 275-51-4
EINECS: 205-993-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,926
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité