Benzimidazole
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 1H-Benzimidazole
CAYM10010302-50EA 229 EUR InStock
CAYM10010302-50 CAYM10010302-10 CAYM10010302-100 CAYM10010302-250
Benzimidazole
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…173 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005585
Numéro CAS: 51-17-2
Merck Index: 13,01082
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité