2-Méthylbenzimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
126330050 126331000
ACRO126330050EA 29.6 EUR InStock
ACRO126330050 ACRO126331000
2-Méthylbenzimidazole 98%
2-Méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175…179 °C
Numéro MDL: MFCD00005598
Numéro CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité