2-Méthylbenzimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
A17290.0B A17290.18 A17290.30
A17290.0BEA 589 EUR InStock
A17290.0B A17290.18 A17290.30
2-Méthylbenzimidazole ≥98%
2-Méthylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 615-15-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 174-178° Beilstein Reference: 112264
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005598
Numéro CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité