2-Phénylbenzimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10996.06 A10996.14 A10996.22
A10996.06EA 27.6 EUR InStock
A10996.06 A10996.14 A10996.22
2-Phénylbenzimidazole ≥97%
2-Phénylbenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 716-79-0 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Melting Point: 296-297° Beilstein Reference: 7087 Merck Reference: 14,7274 MDL No.: MFCD00005592
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Point d'ébullition: 422 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 296…297 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005592
Numéro CAS: 716-79-0
EINECS: 211-939-2
Merck Index: 14,7274
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité