Benzo[a]anthracène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 1,2-BenzoanthracèneBenzo(alpha)anthracène
PROOBCR-271EA 625 EUR InStock
PROOBCR-271
Benzo[a]anthracène
Benzo[a]anthracène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 437 °C (1013 hPa)
Densité: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003599
Numéro CAS: 56-55-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01089
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité