5-Bromoindoline-2,3-dione
Fournisseur: Molekula
MOLEM63936113EA 0 EUR InStock
MOLEM63936113
5-Bromoindoline-2,3-dione
5-Bromoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149345
Numéro CAS: 87-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité