5-Chloroindoline-2,3-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 5-Chloroindoline-2,3-dione
A13125.06 A13125.14 A13125.22
A13125.06EA 23.5 EUR InStock
A13125.06 A13125.14 A13125.22
5-Chloroindoline-2,3-dione ≥98%
5-Chloroindoline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 17630-76-1 Molecular Formula: C8H4ClNO2 Formula Weight: 181.58 Melting Point: ca 247° dec. Beilstein Reference: 383759
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 247 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014567
Numéro CAS: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité