5-Chloroindoline-2,3-dione
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 5-Chloroindoline-2,3-dione
001745-25G 001745-100G
FLUO001745-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001745-25G FLUO001745-100G
5-Chloroindoline-2,3-dione
5-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 247 °C
Numéro MDL: MFCD00014567
Numéro CAS: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité