L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chloroforme ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilisé, PESTINORM® Supra Trace
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: 0.003…0.006 % w/w Stabilisé avec de l'Amylène
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85853.320EA 176 EUR InStock
85853.320 85853.290
Chloroforme ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) stabilisé, PESTINORM® Supra Trace
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1 III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.9 %
Acidity (as HCl) max. 0.0005 %
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 %w/w
Water (KF) max. 0.01 %w/w
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 5 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) max. 10 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) max. 3 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as n-Decane; 30-600amu) max. 3 ng/ml
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité