Indoline-2,3-dione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20709.0005 8.20709.0250
8.20709.0005EA 37.4 EUR InStock
8.20709.0005 8.20709.0250
Indoline-2,3-dione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Indoline-2,3-dione
Formule: C₈H₅NO₂
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…202 °C
Densité: 1.472 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005718
Numéro CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 199 - 204 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 7 (1.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hill Formula C8H5NO2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité