5-Nitroindoline-2,3-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole-2,3-dione, 5-Nitroindoline-2,3-dione
B24962.06 B24962.14
B24962.06EA 38.9 EUR InStock
B24962.06 B24962.14
5-Nitroindoline-2,3-dione ≥98%
5-Nitroindoline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 611-09-6 Molecular Formula: C8H4N2O4 Formula Weight: 192.13 Melting Point: ca 252° dec. Beilstein Reference: 180223
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: ∼ 252 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005720
Numéro CAS: 611-09-6
EINECS: 210-252-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité