Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthoxyindoline-2,3-dione ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Méthoxy-1H-indole-2,3-dione

B22742.06EA 59.6 EUR InStock
B22742.06
5-Méthoxyindoline-2,3-dione ≥98%
5-Méthoxyindoline-2,3-dione


Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169023
Numéro CAS: 39755-95-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité