7-Fluoroindoline-2,3-dione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26827.03 H26827.06 H26827.14
H26827.03EA 31.8 EUR InStock
H26827.03 H26827.06 H26827.14
7-Fluoroindoline-2,3-dione ≥97%
7-Fluoroindoline-2,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 317-20-4 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD01569508
Formule: C₈H₄FNO₂
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569508
Numéro CAS: 317-20-4
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité