7-Fluoroindoline-2,3-dione
Attention
Synonyms: 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 7-Fluoroindoline-2,3-dione
010208-1G 010208-25G 010208-5G
FLUO010208-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010208-1G FLUO010208-25G FLUO010208-5G
7-Fluoroindoline-2,3-dione
7-Fluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569508
Numéro CAS: 317-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité