7-Fluoroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 7-Fluoroindoline-2,3-dione
F0551-25G F0551-5G
TCIAF0551-25GEA 307 EUR InStock
TCIAF0551-25G TCIAF0551-5G
7-Fluoroindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Fluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569508
Numéro CAS: 317-20-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0290de6f6214b931f8307043a0e57f67a6747f0a&vid=0290de6f6214b931f8307043a0e57f67a6747f0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité