1-Méthylindoline-2,3-dione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
A12942.03 A12942.06 A12942.14
A12942.03EA 27.2 EUR InStock
A12942.03 A12942.06 A12942.14
1-Méthylindoline-2,3-dione ≥97%
1-Méthylindoline-2,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 2058-74-4 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 128280
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005812
Numéro CAS: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité