5-Méthylindoline-2,3-dione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08009.03 L08009.06 L08009.14
L08009.03EA 38.7 EUR InStock
L08009.03 L08009.06 L08009.14
5-Méthylindoline-2,3-dione ≥97%
5-Méthylindoline-2,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 608-05-9 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 123738
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: ∼ 180 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005721
Numéro CAS: 608-05-9
EINECS: 210-152-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité