2-Méthylindoline 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
275880050 275881000
ACRO275880050EA 28.6 EUR InStock
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Méthylindoline 99+%
2-Méthylindoline
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 227 °C (1013mbar)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00005706
Numéro CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité