5,7-Diméthylindoline-2,3-dione 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,7-Dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione
L11332.06 L11332.14
L11332.06EA 142 EUR InStock
L11332.06 L11332.14
5,7-Diméthylindoline-2,3-dione 96%
5,7-Diméthylindoline-2,3-dione
Purity: 96% CAS No.: 39603-24-2 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 244-248° Beilstein Reference: 143679
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 244…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047219
Numéro CAS: 39603-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité