1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16741.18 A16741.30
A16741.18EA 54.7 EUR InStock
A16741.18 A16741.30
1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline 95%
1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline
Purity: 95% CAS No.: 118-12-7 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: -10° Boiling Point: 247-248° Beilstein Reference: 131162 MDL No.: MFCD00005813
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Point d'ébullition: 247…248 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.979
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005813
Numéro CAS: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité