1-Phénylindoline-2,3-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
L11388.03 L11388.06
L11388.03EA 55 EUR InStock
L11388.03 L11388.06
1-Phénylindoline-2,3-dione ≥98%
1-Phénylindoline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 723-89-7 Molecular Formula: C14H9NO2 Formula Weight: 223.23 Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 164531
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Point d'ébullition: 404 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082681
Numéro CAS: 723-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité