1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14962.0B A14962.0I A14962.30
A14962.0BEA 59 EUR InStock
A14962.0B A14962.0I A14962.30
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥97%
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 119-64-2 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Flash Point: 77°(171°F) Refractive Index: 1.5400 Melting Point: -36° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 1446407 Merck Reference: 14,9221 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001733
Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 206…207 °C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 0.966
Point d'éclair: 77 °C (171 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001733
Numéro CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9221
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité