Dichlone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
113480250 113481000 113482500
ACRO113480250EA 23.5 EUR InStock
ACRO113480250 ACRO113481000 ACRO113482500
Dichlone 98%
Dichlone
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
MW: 227,05 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 194…197 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00001677
Numéro CAS: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 197 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité