1,4-Naphtoquinone
Fournisseur: Molekula
MOLE25038144-500GEA 0 EUR InStock
MOLE25038144-500G
1,4-Naphtoquinone
1,4-Naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
MW: 158,16 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Numéro MDL: MFCD00001676
Numéro CAS: 130-15-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité