1,2-Naphtoquinone 95% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: β-Naphthoquinone
171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 613 EUR InStock
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naphtoquinone 95% tech.
1,2-Naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
MW: 158,16 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…141 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001698
Numéro CAS: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06481
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité