6-Bromopipéronal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
355920010 355920050 355920250
ACRO355920010EA 39.2 EUR InStock
ACRO355920010 ACRO355920050 ACRO355920250
6-Bromopipéronal 98%
6-Bromopipéronal
Formule: C₈H₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022952
Numéro CAS: 15930-53-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité