5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23661.14EA 400 EUR InStock
B23661.14 B23661.03 B23661.06
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C (20 mmHg)
Densité: 1,740
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236212
Numéro CAS: 33070-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité