4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22797.03 B22797.06
B22797.03EA 160 EUR InStock
B22797.03 B22797.06
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97+% CAS No.: 106876-54-4 Molecular Formula: C7H5F2NO2 Formula Weight: 173.12 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00792416
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792416
Numéro CAS: 106876-54-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité