1,3-Benzodioxole
Attention
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
022089-1KG 022089-100G
FLUO022089-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO022089-1KG FLUO022089-100G
1,3-Benzodioxole
1,3-Benzodioxole
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 172 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005818
Numéro CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité