Acide phénylmétaborique 98+% may contain varying amounts of anhydride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
130360100 130360500 AC13036.1 AC13036.50 130362500
130360100.EA 57.6 EUR InStock
130360100. 130360500. MAYBAC13036.1 MAYBAC13036.50 130362500.
Acide phénylmétaborique 98+% may contain varying amounts of anhydride
Acide phénylmétaborique
Formule: C₆H₇BO₂
MW: 121,93 g/mol
Point de fusion: 217…222 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002103
Numéro CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité