Acide phénylmétaborique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Dihydroxy(phényl)borane
MOLE11859927-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11859927-25G
Acide phénylmétaborique
Acide phénylmétaborique
Formule: C₆H₇BO₂
MW: 121,93 g/mol
Point de fusion: 217…220 °C
Numéro MDL: MFCD00002103
Numéro CAS: 98-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité