2-Cyanophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
365960010 365960050
ACRO365960010EA 62.5 EUR InStock
ACRO365960010 ACRO365960050
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632208
Numéro CAS: 138642-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité