3-Cyanophenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
L19635.03 L19635.06
L19635.03EA 57.7 EUR InStock
L19635.03 L19635.06
3-Cyanophenylboronic acid ≥98%
3-Cyanophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 150255-96-2 Molecular Formula: C7H6BNO2 Formula Weight: 146.94 Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 6136720
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: ∼ 298 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318967
Numéro CAS: 150255-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité