3-Cyanophenylboronic acid
Fournisseur: Molekula
MOLEM46237605EA 0 EUR InStock
MOLEM46237605
3-Cyanophenylboronic acid
3-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318967
Numéro CAS: 150255-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité