4-Cyanophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
359040010 359040100
ACRO359040010EA 79.1 EUR InStock
ACRO359040010 ACRO359040100
4-Cyanophenylboronic acid 97%
4-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318968
Numéro CAS: 126747-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité