4-Cyanophenylboronic acid
Fournisseur: Molekula
MOLE15798945-1GEA 0 EUR InStock
MOLE15798945-1G
4-Cyanophenylboronic acid
4-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD01318968
Numéro CAS: 126747-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité