Acide (3-nitrophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
344700010 344700050
ACRO344700010EA 30.3 EUR InStock
ACRO344700010 ACRO344700050
Acide (3-nitrophényl)métaborique 97%
Acide (3-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 289…291 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007193
Numéro CAS: 13331-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité