Acide (4-nitrophényl)métaborique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27767.06 H27767.03
H27767.06EA 239 EUR InStock
H27767.06 H27767.03
Acide (4-nitrophényl)métaborique 95%
Acide (4-nitrophényl)métaborique
Purity: 95% CAS No.: 24067-17-2 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00161360
Formule: C₆H₆BNO₄
Point de fusion: ∼ 285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161360
Numéro CAS: 24067-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité