Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Synonyms: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
011001-25G 011001-5G
FLUO011001-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011001-25G FLUO011001-5G
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Acide (2-méthoxyphényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00236047
Numéro CAS: 5720-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité