Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-méthoxyphényl)métaborique ≥97%

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Synonyms: Dihydroxy-4-méthoxyphénylborane

STRE05-0880-5GEA 99 EUR InStock
STRE05-0880-5G
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique ≥97%
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique
Boronic Acid and Ester


Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Numéro MDL: MFCD00039139
Numéro CAS: 5720-07-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité