Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique
Synonyms: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)borane
010990-1G 010990-5G 010990-25G
FLUO010990-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010990-1G FLUO010990-5G FLUO010990-25G
Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique
Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318181
Numéro CAS: 107099-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité