Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 29.4 EUR InStock
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique 97%
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Point de fusion: 238…240 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074574
Numéro CAS: 122775-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité